Cintas de etiquetado, termorresistentes
Proveedor: PRECISION DYNAMICS TIMEM
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 47.4 EUR
817-1581 817-1582 817-1583
Cintas de etiquetado, termorresistentes
Cintas
Fabricada con material textil y con adhesivo especial. Para su uso en aplicaciones de congelación, vitrinas de secado, incubadoras, esterilizadores, etc.
  • Intervalo de temperatura: de −231,5 a +260 °C
  • Se puede escribir con lápiz
Longitud: 7,6 m
Color: blanco