Cinta de marcado protectora de laboratorio, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F134530020 F134910100 F134910150
817-1133EA 75.1 EUR
817-1133 BELAF134910100 BELAF134910150
Cinta de marcado protectora de laboratorio, SP Bel-Art
Cintas
Cinta de poliéster transparente y transparente. El dispensador de cinta está disponible por separado.
  • Permanece firmemente adherido sin decoloración después de esterilizarlo en autoclave durante 40 minutos a 125 °C o después de almacenarlo durante una semana en nitrógeno líquido a -196 °C
  • Resistente a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos
  • Proporciona un etiquetado a prueba de manchas con excelentes propiedades adhesivas
Longitud: 32,9 m
Color: Transparente