Juegos de cinta
Proveedor: PRECISION DYNAMICS TIMEM
T-501-RP T-512-RP T-534-RP
817-0026EA 262 EUR
817-0026 817-0027 817-0044
Juegos de cinta
Cintas
This all-purpose, self-adhesive tape is well suited for a wide variety of labelling applications. It can be written on with pen, pencil or permanent marker and is available in various colours, in three widths.
  • Resistente a temperaturas de −45 a +121 °C
  • Se puede despegar sin dejar residuos y es reutilizable
  • Resistente a aceite, agua y ácidos
El juego 1 contiene: 2 rollos de color blanco, amarillo, azul, verde y rojo, y un rollo de color naranja y rosa.
El juego 2 contiene: 5 rollos de color blanco, 4 rollos amarillos, 3 rollos azules, 3 rollos verdes, 3 rollos naranjas, 3 rollos rojos y 3 rollos rosas.
En el juego 3 se incluyen cuatro rollos blancos, dos rollos amarillos, dos rollos azules, dos rollos verdes, dos rollos naranja, dos rollos rojos y dos rollos rosas.
Length: 12,7 m