Determinación de drogas en orina, Multipanel
Proveedor: SURESCREEN
SDA7DS12300 S10DS S7DS16
SURESDA7DS12300EA 306 EUR
SURESDA7DS12300 SURES10DS SURES7DS16
Determinación de drogas en orina, Multipanel
Pruebas de drogas
Paneles disponibles para probar hasta diez fármacos. Ideal para identificar qué droga se está abusando. Hay disponibles modelos especiales dependiendo de las cantidades solicitadas. Póngase en contacto con su oficina de Avantor para obtener más información.
  • Precisión del 99%
  • Proporciona resultados claros en 5 minutos
  • Amplio rango de dispositivos de screening
AMP: anfetaminas
BAR: barbitúricos
BZO: benzodiazepinas
COC: cocaína
MAMP: metanfetaminas
MDMA: extasis
MTD: metadona
OPI: opiáceos
PCP: fenciclidina
TCA: tricíclicos
THC: cannabis
BAR: barbiturates
BZO: benzodiazepines
COC: cocaine
mAMP: methamphetamines