Tiras de pH, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
MQuant®
1.09540.0001EA 26.2 EUR
1.09540.0001 1.09543.0001 1.09532.0001 MERC1.09531.0003-P 1.09502.0001 1.09542.0001 1.09450.0010 1.09531.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09535.0001 1.09541.0001 1.09533.0001
Tiras de pH, MQuant®, Supelco®
Papeles de pruebas Tiras indicadoras de pH
Las tiras reactivas contienen indicadores especiales unidos de forma covalente a los papeles reactivos y adheridos a tiras de plástico.
  • Absorbentes: no contaminan la solución que va a medirse
  • Garantía de calidad: las pruebas se comprueban y calibran de acuerdo con soluciones tampón certificadas
  • Diferentes rangos de pH disponibles.
Información accesorios: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.