VWR®, Termómetros respetuosos con el medio ambiente, easy read
Proveedor: VWR Collection
620-0781EA 22.3 EUR
620-0781 620-0782 620-0784 620-0785 620-0786 620-0787 620-0788
VWR®, Termómetros respetuosos con el medio ambiente, easy read
Termómetros Analogue Thermometers
Estos termómetros son fáciles de leer de forma rápida y precisa debido a la numeración negra de alto contraste sobre un fondo amarillo. Ideal para uso en laboratorios químicos / petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, industrias farmacéuticas y médicas, lecherías, cervecerías y destilerías.
  • Líquido enviro safe
  • Elimina los errores de lectura
  • Líquido no tóxico, inocuo y biodegradable
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
Certificaciones: Trazables NIST en Envirokleen certificados por ChemTel, un laboratorio independiente.
Información de suministro: Includes multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability, non roll fitting and individual serial number.