VWR®, Termómetros de alto contraste respetuosos con el medio ambiente, double safe
Proveedor: VWR Collection
620-0797EA 38.5 EUR
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Termómetros de alto contraste respetuosos con el medio ambiente, double safe
Termómetros Analogue Thermometers
Estos termómetros son fáciles de leer de forma rápida y precisa debido a la numeración negra de alto contraste sobre un fondo amarillo. Los números están impresos más grandes que en un termómetro estándar. Ideal para uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, industrias farmacéutica y médica, lecherías, cervecerías y destilerías.
  • Líquido ecológico
  • Líquido no tóxico y no peligroso
  • El revestimiento de PFA evita la contaminación del líquido o del vidrio
Traceable to NIST/DKD.
Certificaciones: Conformes a NIST.
Información de suministro: Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).