VWR®, Termómetros de precisión, frio temp
Proveedor: VWR Collection
620-0843EA 124 EUR
620-0843 620-0844 620-0845 620-0848 620-0854 620-0855 620-0856 620-0878 620-0886 620-0902
VWR®, Termómetros de precisión, frio temp
Termómetros Analogue Thermometers
Estos termómetros de vidrio se pueden usar para tomar lecturas en congeladores, refrigeradores, incubadoras, hornos y bancos de sangre.
  • Líquido o líquido de alcohol rojo, no tóxico y seguro para el medio ambiente
  • Lectura precisa de la temperatura sin contaminación de la muestra
  • Número de serie individual
  • Amplia variedad
La lectura precisa de la temperatura se logra utilizando la botella llena (incluida), que imita la muestra. Inserte el termómetro en la botella y colóquelo cerca de las muestras para obtener mejores resultados. El revestimiento de PFA contiene de forma segura el vidrio y el líquido en caso de rotura.
Traceable to NIST/DKD
Certificaciones: Conformes a NIST.
Información de suministro: Se suministra con declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español), además de accesorios VELCRO® y magnéticos.