Termómetros de precisión
Proveedor: Amarell
L33008-TOLDKD5 L33038-TOL/VC L33058-TOL/CC3 L33008-TOLDKD3 L33004-TOLDKD3 L33000-FL L33000-FL/VC L33000-FL-PTFE L33004-TOL L33008-TOL L33008-TOL/VC L33018-PENT L33018-PENT/VC L33032-FL L33032-FL-PTFE L33032-FL/VC L33038-TOL L33056-TOL L33058-TOL L33070-CB L33074-CB L33076-TOL L33078-TOL L33004-TOL/VC L33004-TOL/DKD L33052-CB/DKD4
AMARL33008-TOLDKD5EA 300 EUR
AMARL33008-TOLDKD5 AMARL33038-TOL/VC AMARL33058-TOL/CC3 AMARL33008-TOLDKD3 AMARL33004-TOLDKD3 AMARL33000-FL AMARL33000-FL/VC AMARL33000-FL-PTFE AMARL33004-TOL AMARL33008-TOL AMARL33008-TOL/VC AMARL33018-PENT AMARL33018-PENT/VC AMARL33032-FL AMARL33032-FL-PTFE AMARL33032-FL/VC AMARL33038-TOL AMARL33056-TOL AMARL33058-TOL AMARL33070-CB AMARL33074-CB AMARL33076-TOL AMARL33078-TOL AMARL33004-TOL/VC AMARL33004-TOL/DKD AMARL33052-CB/DKD4
Termómetros de precisión
Termómetros Analogue Thermometers
Esta amplia gama de termómetros de baja temperatura es adecuada para verificación y calibración gubernamentales (620-1713). Tolueno o pentano.
  • Inmersión total
  • Capilar e incoloro excepto 620-1047 (capilar reflectante de color azul)
  • Tres rellenos diferentes
Ø: 8 - 10 mm
Hasta el próximo 10 de octubre de 2017 está permitido el uso de termómetros de mercurio de uso exclusivo para test y para estandares que requieran el uso de termómetros de mercurio.
Certificaciones: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Información de suministro: Los modelos 620-1047 y 620-0180 están reglamentariamente verificados y se suministran con un certificado de verificación.