VWR®, Estuches protectores de termómetro
Proveedor: VWR Collection
620-0900EA 23.4 EUR
620-0900
VWR®, Estuches protectores de termómetro
Termometros
Este estuche protege sus termómetros de la rotura accidental durante su uso y almacenamiento.
  • Tapón de rosca para un fácil acceso
  • Anilla para colgar
  • Latón niquelado
  • Parte inferior alrededor del bulbo con pequeñas aberturas para permitir la circulación