Pinzas multiusos
Proveedor: HAMMACHER KARL
HWN310-20 HWN312-28
231-0279EA 95.3 EUR
231-0279 HAMMHWN312-28
Pinzas multiusos
Pinzas de crisol
Acero inoxidable 18/10, antimagnético. Rectas para una gran variedad de aplicaciones en el laboratorio, la medicina y la industria.
  • Resistentes a ácidos
  • Muy buena resistencia a la temperatura, autoclavables