Membranas de transferencia FluoroTrans® de PVDF
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PVM020C3R BSP0158 BSP0161 BSP0157 BSP0159 PVM020C-099 PVM020C-195 PVM020C-196
516-9757EA 499 EUR
516-9757 516-0248 516-0249 516-0225 516-0226 516-0224 516-0220 516-0222
Membranas de transferencia FluoroTrans® de PVDF
Membranas de transferencia
PVDF hidrófobo natural perfecto para una amplia variedad de aplicaciones de análisis de proteínas. La gama de medios FluroTrans® consta de una serie de soportes de fase sólida microporosos de color blanco que unen fuertemente proteínas mediante interacciones hidrófobas. La membrana FluoroTrans® está optimizada para la secuenciación N-terminal de proteínas. La membrana FluoroTrans® W está optimizada para aplicaciones de transferencia Western. La membrana FluoroTrans® W permite detectar proteínas con gran sensibilidad, poco fondo y muy baja perforación de proteínas. Las proteínas inmovilizadas se pueden detectar visualmente con azul de Coomassie®, negro Amido, Ponceau S y oro coloidal.
  • Alta capacidad de unión de proteínas (suele absorber un 50% más de proteínas que el nailon o la nitrocelulosa)
  • Resistencia a la tensión alta (no se rompe, agrieta ni dobla durante la manipulación, lo que facilita la obtención de las bandas de interés para aplicaciones de secuenciación de proteínas)
  • Alta sensibilidad para péptidos pequeños
Tamaño de poro: 0,2 µm
Grosor normal: 127 µm