Membranas de transferencia, Nytran® N, Whatman™
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
10416096 10416196
732-4045EA 628 EUR
732-4045 732-4056
Membranas de transferencia, Nytran® N, Whatman™
Membranas de transferencia
Las membranas Nytran® Nylon (Nytran® N) son ideales para aplicaciones que requieran cargas menores. Están diseñadas para técnicas de Southern y Northern blotting, para transferir colonias y para técnicas Dot- o Slot-Blots. Nytran® N es compatible con los métodos de detección isotópica.
  • Excelente relación señal/ruido
  • La membrana está repartida uniformemente a ambos lados de la matriz de soporte proporcionando una simetría excelente y permitiendo que se apoye en forma totalmente plana y no se curve
  • Tamaño y distribución de poro uniforme
  • Disponible con tamaño de poro de 0,2 µm y 0,45 µm para retención óptima de oligos y fragmentos de DNA más grandes
Nytran N membrane allows for excellent signal-to-noise ratios. The membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. Nytran N membrane is a highly consistent membrane with uniform pore size and distribution. It is available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes for optimal retention of oligos and larger DNA fragments.
Whatman Nytran nylon membranes are suitable for applications that require a lower charge. They are designed for Southern and Northern blotting as well as colony and plaque lifts and dot-/slot-blots. Nytran N is compatible with isotopic and nonisotopic detection methods.