Bandejas para laboratorio
Proveedor: KARTELL
280 281 282 283 284 285 286 288
216-2010EA 13.4 EUR
216-2010 216-2011 216-2012 216-2013 216-2014 216-2020 216-2025 216-2030
Bandejas para laboratorio
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de laboratorio
PVC, blanco.
  • De pared gruesa y resistente a los golpes
  • Resiste temperaturas de hasta 70 °C
  • Superficies lisas que facilitan la limpieza
Con nervaduras en la base. Cubetas universales para una gran variedad de aplicaciones. Gracias a las nervaduras, estas cubetas son ideales para utilizarlas como cubetas de revelado.