Bandejas para laboratorio
Proveedor: KARTELL
5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715
216-2101EA 8.4 EUR
216-2101 216-1684 216-2103 216-1683 216-2105 216-2106 216-4307 216-2108 216-2109 216-2110 216-0268 216-2112 216-1681 216-2114 216-2115
Bandejas para laboratorio
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de laboratorio
PS, blanco.
  • Diseño sólido y resistente a impactos
  • Resistente a temperaturas de hasta +70 °C
  • Superficies lisas, lo que facilita la limpieza
Bandejas de uso general para una gran variedad de tareas de laboratorio. También aptas para el uso en la industria alimentaria.