Bandejas con reborde
Proveedor: BOCHEM
8454 8455 8456 8457 8459 8399 8395 8396 8397 8398
216-0024EA 26.2 EUR
216-0024 216-0025 216-0026 216-0027 216-0028 BOCH8399 BOCH8395 BOCH8396 BOCH8397 BOCH8398
Bandejas con reborde
Bandejas/Platos/Ollas Cápsulas de evaporación
Acero inoxidable, ¹⁸/₁₀.
  • Resistente a la corrosión
  • Excelente resistencia térmica
  • Superficies lisas para una fácil limpieza
Bandeja multiusos ideal para una amplia variedad de usos.