Bandejas de esterilización, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6902-1000 6902-2000 6902-3000 6902-5000
489-2140EA 37.3 EUR
489-2140 489-2141 489-2142 489-2143
Bandejas de esterilización, Nalgene®
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Platos de esterilización
PP.
  • Construcción robusta
  • Bordes extra-fuertes
Para una frecuente esterilización en autoclave de instrumentos de laboratorio.