Glass ceramic laboratory protection plates, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
238215309 238215703 238215806
451-9421EA 28.2 EUR
451-9421 451-9422 451-9423
Glass ceramic laboratory protection plates, DURAN®
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de laboratorio
Estos cuadrupolos están hechos de acero al cromo-níquel resistente al calor con cuatro pies para mayor estabilidad.
  • Uniformidad de distribución de calefacción
  • Excelente transferencia de energía
  • Las placas se pueden usar con cuadrupolo o con portaplacas
Temperature: −200 to +700 °C