Carritos, para transporte
Proveedor: Metro International
BC2636-2D-G BC2636-3D-G BC2030-2DG BC2030-2DBL BC2636-3DBL
139-9993EA 470 EUR
139-9993 139-9994 139-0054 METOBC2030-2DBL METOBC2636-3DBL
Carritos, para transporte
Carritos
Chrome plated steel frame with HDPE trough shaped trays.
  • Estable, resistente, de uso universal y fácil de limpiar
  • Capacidad de carga: 65 kg máx. por estante, 180 kg en total
  • Ruedas especiales de goma para proteger el suelo
Las estantes tienen 70 mm de reborde, garantizan un transporte seguro y pueden contener posibles derrames de líquidos. La altura del estante central se puede ajustar de forma individual. Disponible en 2 tamaños, con 2 ó 3 estantes y 3 colores diferentes.