Tubos de centrífuga
Proveedor: Brand
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 443 EUR
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
  • Translúcidos, resisten hasta 3000×g
  • Tapa a  rosca PE con junta cónica
  • No estéril o esterilizados por radiación gamma
* Volumen de llenado (volumen de trabajo 13ml)