Tubos de centrífuga, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3110-0120 3110-0150 3110-0160 3110-0380 3110-0500 3110-1000 3110-9500
525-2853EA 53.2 EUR
525-2853 525-2854 525-2855 525-2857 525-2858 525-2860 525-2859
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Tubos Tubos de centrífuga
PPCO, fondo redondo y sin reborde, esterilizable en autoclave.
  • Translúcidos, excelente resistencia a productos químicos
  • Resisten hasta 50 000×g
  • Mejores que los tubos de PP estándar para trabajos a bajas temperaturas
Información para pedidos: 525-2859 y 525-2860 tienen reborde.