Tubos de centrífuga, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3117-0120 3117-0150 3117-0160 3117-0380 3117-0500 3117-1000 3117-9500
525-2883EA 44.9 EUR
525-2883 525-2884 525-2885 525-2887 525-2888 525-2890 525-2889
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Tubos Tubos de centrífuga
PC, base redonda, sin aros, autoclavables.
  • Transparentes
  • Resisten hasta 50 000×g
  • Para centrífugas refrigeradas o no refrigeradas
Información para pedidos: los tubos de ref. 525-2889 y 525-2890 tienen reborde.