Tubos de centrífuga, Oak Ridge, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3114-0010 3114-0030 3114-0050 3115-0030 3115-0050 3118-0010 3118-0028 3118-0030 3118-0050 3118-0085 3119-0010 3119-0028 3119-0030 3119-0050 3137-0050 3138-0010 3138-0016 3138-0030 3138-0050 3139-0010 3139-0016 3139-0030 3139-0050 3148-0050
525-2211EA 87 EUR
525-2211 525-2212 525-2213 525-2223 525-2224 525-2231 525-0037 525-2233 525-2234 525-2235 525-2241 525-0038 525-2243 525-2244 525-0040 525-0041 525-0042 525-0043 525-2236 525-0044 525-0244 525-0045 525-0046 525-0049
Tubos de centrífuga, Oak Ridge, Nalgene®
Tubos Tubos de centrífuga
Fondo redondo y sin borde, esterilizables en autoclave.
  • Capacidad para soportar fuerzas de hasta 50000×g
  • Ideal para centrífugas con o sin refrigeración
  • Velocidades superiores a 10000×g, se recomienda el uso de tapones de rosca
FEP
Translúcidos. Resistencia a ácidos, bases y disolventes. Excelentes para extracciones con cloroformo y fenol.
PSF
Transparentes. Resistencia a ácidos y bases.
PC
Transparentes.
PPCO
Translúcidos. Mayor resistencia química que el policarbonato.
Precaución: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes OakMore Product Information