Tubos de centrífuga
Proveedor: Brand
781029 781039 781040
525-3202EA 49.1 EUR
525-3202 525-3204 525-3206
Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
Policarbonato, fondo redondo y sin reborde, con graduación.
  • Tono amarillo claro
  • Capacidad para soportar fuerzas de hasta 20000×g
  • Graduaciones grabadas
Subdivisión: 1 ml para tubos de 50 ml y 2 ml para tubos de 100 ml.