Tubos de centrífuga
Proveedor: VITLAB
103897 103797
525-2250EA 79.7 EUR
525-2250 525-2251
Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
PFA.
  • Translúcido
  • Soporta fuerzas de hasta 10 000 ×g
  • También para gradillas de muestreadores automáticos
Información para pedidos: modelo 525-2251 sin tapón de rosca, modelo 525-2250 con marca anular calibrada a 10 ml, rosca GL25 y tapón de rosca
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904