Tubos de centrífuga, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3105-0015 3105-0050
525-2811EA 52.7 EUR
525-2811 525-2812
Tubos de centrífuga, Nalgene®
Tubos Tubos de centrífuga
PC, conical bottom and rimless, graduated, autoclavable.
  • Transparente, graduación en relieve
  • Resisten hasta 6000 ×g
  • Para centrífugas refrigeradas o no refrigeradas