Centrifuge tubes, conical bottom
Proveedor: Simport Scientific
T408-1 T408-2 T408
212-9607EA 228 EUR
212-9607 212-9608 525-0387
Centrifuge tubes, conical bottom
Tubos Tubos de centrífuga
Polipropileno o poliestireno, fondo cónico, con graduación y desechables.
  • Aptos para centrifugación general, análisis de orina y separación de suero
  • Sin residuos químicos o metales, listos para usar y de tamaño y forma uniformes
  • Graduados
Revoluciones por minuto máximas: 3000×g para tubos de polipropileno y 1200×g para tubos de poliestireno.