Tubos de centrífuga, fondo redondo, PP
Proveedor: KARTELL
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 60.7 EUR
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Tubos de centrífuga, fondo redondo, PP
Tubos Tubos de centrífuga
PP, base redonda.
  • Translúcidos, excelente resistencia a productos químicos
  • Resisten temperaturas de hasta 120 °C