VWR®, Tubos de centrífuga, PTFE
Proveedor: VWR Collection
525-0187EA 28 EUR
525-0187 525-0188 525-0189 525-0190 525-0191 525-0183 525-0184 525-0185 525-0186
VWR®, Tubos de centrífuga, PTFE
Tubos Tubos de centrífuga
PTFE, smooth surface, with or without screw cap.
  • Inert
  • Withstand forces up to 12500×g
  • Excellent chemical resistance
Adecuado para ser utilizado a altas y bajas temperaturas (–200 a +280 °C).