VWR®, Tubos de centrífuga
Proveedor: VWR Collection
525-0178EA 21.5 EUR
525-0178 525-0179 525-0180 525-0181 525-0182
VWR®, Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
PTFE, fondo redondo, superficie lisa, sin tapón a rosca.
  • Superficie inerte
  • Resiste fuerzas de hasta 12500×g
  • Muy buena resistencia química
Adecuado para ser utilizado a altas y bajas temperaturas (–200 a +280 °C).