Tubos de centrífuga, ASTM, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
362038 362138 362338
525-1272EA 60.8 EUR
525-1272 525-1273 525-1271
Tubos de centrífuga, ASTM, BLAUBRAND®
Tubos Tubos de centrífuga
Vidrio borosilicato 3.3, graduados.
  • Soporta fuerzas de hasta 700×g
  • Diseño, precisión, etc., para cumplir con las especificaciones ASTM
  • Para agua y sedimentos en petróleo crudo según ASTM D91/D96