Tapas de sellado, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
71-3132-0058 71-3132-0063 DS3132-0020 DS3132-0024 DS3132-0058 DS3132-0063
NALG71-3132-0058EA 61.5 EUR
NALG71-3132-0058 NALG71-3132-0063 525-2923 525-2924 525-2925 525-2926
Tapas de sellado, Nalgene®
Tapas Tapones para tubos de ensayo
PP, esterilizable en autoclave.
  • Junta de silicona
Para usar a velocidades máximas recomendadas de 10 000 ×g sin fugas, incluso si está lleno.