Tapas para tubos de centrifuga, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS3111-0016 DS3111-0017 DS3111-0018 DS3111-0025 DS3111-0029 DS3111-0030 DS3111-0032
525-2932EA 50 EUR
525-2932 525-2933 525-2934 525-2936 525-2937 525-2938 525-2939
Tapas para tubos de centrifuga, Nalgene®
Tapas Tapones para tubos de ensayo
PP, esterilizable en autoclave.
  • Diseñado para tubos de centrífuga de fondo redondo y cónico Nalgene®
  • Una pestaña facilita el manejo del cierre
Información para pedidos: 525-2937 es para tubos de 50 ml con borde y fondo redondo, 525-2938 es para tubos de 50 ml con fondo redondo, sin borde.