Disposable culture tubes
Proveedor: Simport Scientific
T400-10A T400-3A T400-3 T400-3B T400-3G T400-3Y T400-3O T400-3AB T400-3AG T400-3AY T400-3AO T400-4 T400-10 T400-7 T400-3DS T400-3ADS T400-3ALST T400-4A T400-3S T400-3AS T400-3AAM
212-9597EA 168 EUR
212-9597 212-9599 212-9598 212-9603 720-0544 212-9604 720-0545 SIMPT400-3AB 212-9600 212-9602 212-9601 212-9605 212-9596 SIMPT400-7 SIMPT400-3DS SIMPT400-3ADS SIMPT400-3ALST SIMPT400-4A SIMPT400-3S SIMPT400-3AS SIMPT400-3AAM
Disposable culture tubes
Tubos Tubos para cultivo
PS o PP.
  • Fabricados sin el uso de agentes desmoldantes que podrían causar errores e interferencias en las pruebas RIA
  • El moldeado de precisión garantiza un tamaño y una forma uniformes
  • Los tubos de PP son translúcidos, pueden soportar velocidades de centrifugación superiores a 3000 × g, son adecuados para la mayoría de los ácidos, disolventes y álcalis comunes a temperatura ambiente, son casi irrompibles y se pueden esterilizar a 120 °C
  • Los tubos de PS son transparentes, soportarán velocidades de centrifugación de hasta 1400 × g, pueden tolerar soluciones