Tubos de cultivo, con borde liso
Proveedor: Brand
114105 114106 114110 114125 114115 114120 114130
391-0105EA 27.4 EUR
391-0105 391-0106 392-0312 392-0315 392-0313 392-0314 392-0316
Tubos de cultivo, con borde liso
Tubos Tubos para cultivo
Made of AR-Glas®.
  • Autoclavable (at 121 °C/2 bar)
  • Wall thickness 0,6/0,7 mm
Certificaciones: DIN EN 285