Capilares de determinación del punto de fusión
Proveedor: MARIENFELD
2930207 2930210 2930205 2940205 2930208 2940208 2930201 2930203 2930204 2940206 2940207 2940209 2940200 2940210 2940202
621-1967EA 174 EUR
621-1967 621-1968 621-1920 621-1921 621-1930 621-1931 621-1964 621-1965 621-1966 621-1970 621-1971 621-1972 MARI2940200 621-1963 MARI2940202
Capilares de determinación del punto de fusión
Tubos Capilares para punto de fusión
These single use, glass capillary tubes can be used for storage of small amounts of liquids or for the determination of melting point.
  • With rectangular cut edges
  • Tolerance length: ± 1 mm
  • Tolerance diameter: ± 0,05 mm
Los capilares tipo A presentan dos extremos abiertos
Los capilares tipo B presentan un extremo abierto