Tubos para microcentrifuga, 1,5 ml, Secure-Lock™
Proveedor: Simport Scientific
T331-20B T331-20N T331-10N T331-10Y
720-1013EA 22.8 EUR
720-1013 720-1015 212-9613 212-9614
Tubos para microcentrifuga, 1,5 ml, Secure-Lock™
Tubos Tubos de microcentrífugas
PP, graduado en 0,5, 1,0 y 1,5 ml, autoclavable con tapa plana Secure-Lock™.
  • Resisten centrifugado hasta 20 000×g
  • Tapones lisos, perforables
  • Con tapones especiales, Secure-Lock™, que evitan una apertura accidental durante el centrifugado, calentamiento, almacenamiento o transporte