Tapones de color para inserción
Proveedor: Brand
780724 780720 780721 780722 780723
525-0501EA 23.5 EUR
525-0501 525-0690 525-0687 525-0688 525-0689
Tapones de color para inserción
Insertos de tapa
PP.
  • Para identificación
  • Para microtubos de 211-3201 a 211-3205 y de 211-3211 a 211-3215
  • Applications: −196 °C to +121 °C