Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Proveedor: Brand
780700 780701 780702 780703 780704
211-3201EA 173 EUR
211-3201 211-3202 211-3203 211-3204 211-3205
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubos Tubos de microcentrífugas
Polipropileno sin graduación, tapón de rosca de polietileno con junta de silicona.
  • Resistentes a centrifugación de hasta 17 000×g
  • Ideales para almacenamiento de muestras de suero y sangre, y para calentar y centrifugar
  • Tapón a rosca con junta de silicona proporciona un buen sellado
  • El tapón se abre y cierra fácilmente con un solo 1+¼ de giro
  • Temperatura de uso: -90 °C a +100 °C
Información para pedidos: Insertos para tapones con código de color para una fácil identificación de muestras, disponibles por separado.