Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Proveedor: Brand
780710 780711 780712 780713 780714
211-3211EA 267 EUR
211-3211 211-3212 211-3213 211-3214 211-3215
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubos Tubos de microcentrífugas
Polipropileno, con graduación, esterilizable en autoclave, tapón de rosca de polipropileno con junta de silicona.
  • Resistentes a centrifugación de hasta 17000×g
  • Ideales para almacenamiento de muestras de suero y sangre, y para calentar y centrifugar
  • Tapón a rosca con junta de silicona proporciona un buen sellado
  • El tapón se abre y cierra fácilmente con un sólo 1¼ de giro
  • Temperatura de uso: −196 a +121 °C; apropiados para congelación de muestras en fase gaseosa del nitrógeno líquido a −196 °C
*without graduations
Información para pedidos: Insertos para tapones con código de color para una fácil identificación de muestras, disponibles por separado.