Tubos de microcentrífuga
Proveedor: Simport Scientific
T336-2 T336-2S T336-4 T336-4S T336-5 T336-5S T336-6 T336-6S T336-7 T336-7S T336-2SPR T336-4SPR T336-5SPR T336-6SPR T336-7SPR
720-0522EA 179 EUR
720-0522 720-0523 720-0525 720-0526 720-0528 720-0529 720-0531 720-0532 212-9585 212-9586 720-0524 720-0527 720-0530 212-9584 525-0386
Tubos de microcentrífuga
Tubos Tubos de microcentrífugas
PP, with lip seal screw cap and attachment loop.
  • La junta de sellado flexible en el interior del tapón garantiza un cierre hermético incluso en las condiciones más adversas
  • Tubos esterilizados mediante radiación gamma y disponibles en liso o con graduación impresa y área de escritura para la identificación de las muestras
  • No es posible esterilizar en autoclave debido a que el cierre es de polietileno de alta densidad
Ideales para el almacenamiento en congelador, procesos de ebullición, centrifugación, etc. Se acoplan a la mayoría de los rotores de microcentrífuga estándar. Los tapones se ofrecen con asas de sujeción para evitar contaminaciones y mezclas.
Max. RCF: Los tubos sin faldón se pueden centrifugar hasta 20000×g.
Intervalo de temperaturas: de –90 a +100 °C
Envase: los tubos estériles se envasan en bolsas resellables con precinto.