Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Proveedor: Simport Scientific
T332-2 T332-2S T332-4 T332-4S T332-5 T332-5S T332-6 T332-6S T332-6SPR T332-7 T332-7S T332-2SPR T332-4SPR T332-5SPR T332-7SPR
720-0508EA 219 EUR
720-0508 212-9568 212-9570 212-9571 212-9573 720-0509 720-0510 212-9575 720-0511 212-9576 720-0512 212-9569 212-9572 212-9574 720-0513
Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífugas
PP, with O-ring seal screw cap and attachment loop, autoclavable.
  • Junta tórica acoplada a la parte superior del tapón para garantizar un cierre hermético tras el uso repetido y preservar la integridad de las pequeñas muestras incluso en las condiciones más adversas
  • Tubos esterilizados mediante radiación gamma y disponibles en liso o con graduación impresa y área de escritura para la identificación de las muestras
  • Esterilizables en autoclave a una temperatura de hasta +121 °C en posición vertical con los tapones sueltos
  • Certificado de ausencia de ARNasa,