Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Proveedor: Simport Scientific
T334-2 T334-2S T334-2SPR T334-4 T334-4S T334-4SPR T334-5 T334-5S T334-6 T334-6S T334-7 T334-7S T334-5SPR T334-6SPR T334-7SPR
720-0514EA 165 EUR
720-0514 720-0515 212-9577 212-9578 720-0516 212-9579 212-9580 212-9581 720-0517 720-0518 720-0520 212-9583 212-9582 720-0519 720-0521
Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífugas
PP, with O-ring seal screw cap (without attachment loop), autoclavable.
  • Junta tórica acoplada a la parte superior del tapón para garantizar un cierre hermético tras el uso repetido y preservar la integridad de las pequeñas muestras incluso en las condiciones más adversas
  • Tubos esterilizados mediante radiación gamma y disponibles en liso o con graduación impresa y área de escritura para la identificación de las muestras
  • Esterilizables en autoclave a una temperatura de hasta +121 °C en posición vertical con los tapones sueltos
  • Certificado de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos y ADN
Ideales para procesos criogénicos y para el almacenamiento en congelador, procesos de ebullición, centrifugación, etc. Se ajustan a la mayoría de los rotores de microcentrífuga estándar. Las excelentes características del tapón facilitan la manipulación, especialmente en el caso de los procedimientos asépticos. Los tapones no incluyen asas de sujeción para los usuarios que prefieren retirar los tapones por completo durante el llenado o el muestreo.
FCR máx.: los tubos sin faldón se pueden centrifugar hasta 20000×g.
Intervalo de temperatura: de –196 a +121 °C.
Envase: los tubos estériles se envasan en bolsas resellables con precinto.