Microcentrifuge tubes, 0,5/1,5/2,0 ml
Proveedor: Brand
780730 780731 780732 780733 780734 780740 780741 780742 780743 780744 780750 780751 780752 780753 780754
211-3231EA 137 EUR
211-3231 211-3232 211-3233 211-3234 211-3235 211-3241 211-3242 211-3243 211-3244 211-3245 211-3236 211-3237 211-3238 211-3239 211-3240
Microcentrifuge tubes, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubos Tubos de microcentrífugas
Polipropileno, con graduación, estériles con tapón de rosca de polipropileno o no estériles sin tapón de rosca de polipropileno y esterilizables en autoclave.
  • Puede soportar centrifugación a 17000 × g
  • Tapa con sello de silicona
  • Con área de marcado esmerilada
  • Los tubos estériles no contienen ADN, ADNasa ni ARNasa, no contienen endotoxinas, no son mutagénicos ni tóxicos
Rango de temperatura: −196 a +121 °C.
*sin graduaciones.