Tubos de microcentrífuga
Proveedor: KARTELL
297 298 298-04 298-06 298-13 298-12
211-2511EA 19.1 EUR
211-2511 211-2512 211-2900 211-2901 211-2902 211-2903
Tubos de microcentrífuga
Tubos Tubos de microcentrífugas
PP.
  • Ideales para microanálisis
  • Capacidad para soportar una centrifugación de hasta 14 000×g