Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Proveedor: Simport Scientific
T338-2 T338-2S T338-4 T338-4S T338-5 T338-5S T338-6 T338-6S T338-7 T338-7S T338-2SPR T338-4SPR T338-5SPR T338-6SPR T338-7SPR
212-9587EA 170 EUR
212-9587 720-0533 720-0534 720-0535 212-9589 212-9590 212-9591 212-9592 720-0539 720-0540 212-9588 720-0536 720-0537 720-0538 720-0541
Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífugas
PP tubes with HDPE lip seal screw caps.
  • Junta hermética segura
  • Intervalo de temperaturas de –196 a +110 °C, los tubos sin faldón se pueden centrifugar hasta 20000×g
  • Tubos esterilizados mediante radiación gamma y envasados en bolsas resellables con precinto
  • No es posible esterilizar en autoclave debido a que el cierre es de polietileno de alta densidad
  • Certificado de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos y ADN
Estos versátiles tubos se pueden usar para almacenamiento en congelador, procesos de ebullición, centrifugación y otras aplicaciones deMore Product Information