Tubos para PCR y tiras de tapas, perfil bajo, 0,2 ml
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0771 AB-0772 AB-0773 AB-0849 AB-0776 AB-0777 AB-0778 AB-0775 AB-0771/W AB-1770 AB-1771
732-4872EA 156 EUR
732-4872 732-4873 732-4874 732-4895 732-4877 732-4878 732-0885 732-4876 731-0273 732-2588 732-1362
Tubos para PCR y tiras de tapas, perfil bajo, 0,2 ml
Tubos Tubos para PCR
PP. The low profile of these tubes decreases ‘dead space' between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side-wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.
  • Disponibles como tiras de tubos de 8 o 12 tubos, con o sin tapa plana o abombada
  • Adecuados para bloques de termocicladores de 0,2 ml
  • Capacidad máxima del tubo: 0,15 ml
  • Extremos de la tira marcados con letras de A a H (para tiras de 8 tubos) y de 1 a 12 (para tiras de 12 tubos)
  • Certificados libres de RNAsa, DNAsa y DNA humano
Colour: clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.