Tubos PCR, 0.2 ml, con tapa plana o redondeada, ABgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0337 AB-0620 AB-0620/G AB-0620/P AB-0620/Y AB-0621 AB-0622 AB-0620/R AB-0620/B
732-4803EA 93.25 EUR
732-4803 732-4836 211-2262 732-0071 732-0072 732-0073 732-0074 211-2260 732-0070
Tubos PCR, 0.2 ml, con tapa plana o redondeada, ABgene®
Tubos Tubos para PCR
PP.
  • Capacidad máxima del tubo cerrado: 0,25 ml
  • Tapa con cierre a presión
  • Disponibles con tapa plana o redondeada
  • Certificados libres de DNAsa, RNAsa y DNA humano
Adecuados para bloques de termocicladores de 0,2 ml.