Microtubos PCR con tapa abombada, Axygen®
Proveedor: Corning
PCR-02D-A PCR-02D-C
732-1034EA 70.74 EUR
732-1034 732-0676
Microtubos PCR con tapa abombada, Axygen®
Tubos Tubos para PCR
PP.
  • Tapas abombadas para una transmisión eficiente de calor a través del tapón
  • Paredes uniformes especialmente finas para una óptima transmisión del calor
  • El diseño de la tapa asegura un ajuste preciso e impide la evaporación de la muestra
  • Certificado como libre de RNAsa, DNAsa y endotoxinas
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental I-RECs, ISO 14001 - Reynosa