Tiras de 8 tubos para PCR con tiras de tapas separadas.
Proveedor: Brand
781320 781340 781321 781322 781323 781324 781341 781342 781343 781344 781334 781325
211-3263EA 118 EUR
211-3263 211-3265 211-3270 211-3271 211-3272 211-3273 211-3274 211-3275 211-3276 211-3277 731-1250 731-1272
Tiras de 8 tubos para PCR con tiras de tapas separadas.
Tubos Tubos para PCR
PP. Ocho tubos de 0,2 ml conectados y tapas abombadas o planas en tiras de 8.
  • Las tapas planas son adecuadas para PCR en tiempo real qPCR
  • Fácil apertura y cierre sin herramientas
  • Tubos con brida de sujeción en un extremo y tiras de tapas con una pequeña pestaña en el lateral de cada tapa para poder abrirlos con cuidado sin contaminar
  • Libres de DNAsa, DNA y RNAsa
Colour: Clear